2-Chlor-4,6-dinitroanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
6-Chlor-2,4-dinitroanilin
C11405200
EHERC11405200EA
41
EUR
EHERC11405200
2-Chlor-4,6-dinitroanilin
2-Chlor-4,6-dinitroanilin
Formel:
C₆H₄ClN₃O₄ Molecular Weight: 217,57 g/mol Schmelzpunkt: 248 °C |
MDL:
MFCD00007147 CAS-Nummer: 3531-19-9 EINECS: 222-564-9 UN: 2237 ADR: 6.1,III |