1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
C11405500
EHERC11405500EA
39
EUR
EHERC11405500
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClN₂O₄ Molecular Weight: 202,55 g/mol Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52…54 °C Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007075 CAS-Nummer: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN: 3441 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02155 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...