3-Chlor-4-fluoranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C11415200
EHERC11415200EA 40 EUR
EHERC11415200
3-Chlor-4-fluoranilin
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR