4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 6-Chlorthymol
C11418000
EHERC11418000EA 42 EUR
EHERC11418000
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Molecular Weight: 184,67 g/mol
Siedepunkt: 259…263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Dichte: 1,228 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002326
CAS-Nummer: 89-68-9
EINECS: 201-930-1
Merck Index: 13,02189