4-Chlor-o-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-chlortoluol, 4-Chlor-2-methylanilin
C11430000
EHERC11430000EA 43 EUR
EHERC11430000
4-Chlor-o-toluidin
4-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: 27.2
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007842
CAS-Nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1 III