6-Chlor-o-kresol

Lieferant: EHRENSTORFER

C11439400
EHERC11439400EA 54 EUR
EHERC11439400
6-Chlor-o-kresol
6-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,1966 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00020000
CAS-Nummer: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR