4-Chlor-o-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-2-methylphenol, 1-Chlor-4-hydroxy-3-methylbenzol, 5-Chlor-2-hydroxytoluol
C11440000
EHERC11440000EA 44 EUR
EHERC11440000
4-Chlor-o-kresol
4-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00002321
CAS-Nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II