2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
C11447000
EHERC11447000EA
97
EUR
EHERC11447000
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₄S Molecular Weight: 234,66 g/mol |
MDL:
MFCD00216496 CAS-Nummer: 53250-83-2 EINECS: 406-520-8 |