6-Chlornicotinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 6-Chlorpyridin-3-carbonsäure
C11452000
EHERC11452000EA 64 EUR
EHERC11452000
6-Chlornicotinsäure
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5