2-Chlor-4-nitroanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-chlornitrobenzol

C11452800
EHERC11452800EA 42 EUR
EHERC11452800
2-Chlor-4-nitroanilin
2-Chlor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007665
CAS-Nummer: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR