4-Chlor-2-nitroanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: PCONA
C11453000
EHERC11453000EA 42 EUR
EHERC11453000
4-Chlor-2-nitroanilin
4-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) (wasserfrei)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007836
CAS-Nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III