1-Chlor-4-nitrobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 4-Chlornitrobenzol
C11453700
EHERC11453700EA 51 EUR
EHERC11453700
1-Chlor-4-nitrobenzol
1-Chlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170