2-Chlor-6-nitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
C11456300
EHERC11456300EA 32 EUR
EHERC11456300
2-Chlor-6-nitrotoluol
2-Chlor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007205
CAS-Nummer: 83-42-1
EINECS: 201-475-9
UN: 3457
ADR: 6.1,III