3-Chlor-4-nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Chlor-3-methyl-6-nitrobenzol

C11456500
EHERC11456500EA 67 EUR
EHERC11456500
3-Chlor-4-nitrotoluol
3-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02683043
CAS-Nummer: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR