4-Chlor-2-nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

C11456800
EHERC11456800EA 43 EUR
EHERC11456800
4-Chlor-2-nitrotoluol
4-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Dichte: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007215
CAS-Nummer: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR