4-Chlor-3-nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene

C11456900
EHERC11456900EA 29.99 EUR
EHERC11456900
4-Chlor-3-nitrotoluol
4-Chlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,297 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007085
CAS-Nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR