5-Chlor-2-nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Chlor-3-methyl-4-nitrobenzol

C11456950
EHERC11456950EA 67 EUR
EHERC11456950
5-Chlor-2-nitrotoluol
5-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
MDL: MFCD00024579
CAS-Nummer: 5367-28-2
EINECS: 226-355-3
UN: 3457
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR