2-Chlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol

C11470000
EHERC11470000EA 24.53 EUR
EHERC11470000
2-Chlorphenol
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7-8 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR