2-Chlorphenol-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorphenol (Ring-D4), 1-Chlor-2-hydroxybenzol-D4, 2-Chlor-1-hydroxybenzol-D4
C11470100
EHERC11470100EA
186
EUR
EHERC11470100
2-Chlorphenol-[Ring-D4]
2-Chlorphenol-[Ring-D4]
Formel:
C₆HD₄ClO Molecular Weight: 132,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
93951-73-6 UN: 2021 ADR: 6.1,III |