4-Chlorphenylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER
C11473200
EHERC11473200EA
87
EUR
EHERC11473200
4-Chlorphenylacetat
4-Chlorphenylacetat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,5930 g/mol |
MDL:
MFCD00623648 CAS-Nummer: 876-27-7 |