(2-Chlorphenoxy)essigsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2-CPA

C11479000
EHERC11479000EA 49 EUR
EHERC11479000
(2-Chlorphenoxy)essigsäure
(2-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Dichte: 1,509 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004298
CAS-Nummer: 614-61-9
EINECS: 210-388-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR