(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 3-CPA
C11479500
EHERC11479500EA 52 EUR
EHERC11479500
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00015850
CAS-Nummer: 588-32-9
EINECS: 209-616-6