(4-Chlorphenoxy)essigsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 4-CPA

C11480000
EHERC11480000EA 59 EUR
EHERC11480000
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004305
CAS-Nummer: 122-88-3
EINECS: 204-581-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR