2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
C11484000
EHERC11484000EA
50
EUR
EHERC11484000
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
2-(4-Chlorphenoxy)isobuttersäure
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₃ Molecular Weight: 214,65 g/mol |
MDL:
MFCD00004192 CAS-Nummer: 882-09-7 EINECS: 212-925-9 |