(4-Chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
C11489000
EHERC11489000EA 44 EUR
EHERC11489000
(4-Chlorphenyl)essigsäure
(4-Chlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004344
CAS-Nummer: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6