6-Chlorpicolinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
C11495000
EHERC11495000EA 503 EUR
EHERC11495000
6-Chlorpicolinsäure
6-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
MDL: MFCD00155390
CAS-Nummer: 4684-94-0