(±)-3-Chlor-1,2-propandiol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-3-Chlor-1,2-dihydroxypropan

C11502630
EHERC11502630EA 42 EUR
EHERC11502630
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: C₃H₇ClO₂
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004712
CAS-Nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR