5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-2-methylquinolin-8-ol
C11505800
EHERC11505800EA 81 EUR
EHERC11505800
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 228,0747 g/mol
MDL: MFCD00023984
CAS-Nummer: 72-80-0
EINECS: 200-789-3