Benzylchlorid

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol

C11519000
EHERC11519000EA 40 EUR
EHERC11519000
Benzylchlorid
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Siedepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,2 °C
Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR