Chlorphenesin
Lieferant: EHRENSTORFER
C11553000
EHERC11553000EA
66
EUR
EHERC11553000
Chlorphenesin
Chlorphenesin
Formel:
C₉H₁₁ClO₃ Molecular Weight: 202.64 g/mol Schmelzpunkt: 80 |
MDL:
MFCD00021990 CAS-Nummer: 104-29-0 EINECS: 203-192-6 |