2,6-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Chlorthiamid, 2,6-Dichlorthiobenzoesäureamid
C11630000
EHERC11630000EA
95
EUR
EHERC11630000
2,6-Dichlorthiobenzamid
2,6-Dichlorthiobenzamid
Formel:
C₇H₅Cl₂NS Molecular Weight: 206,09 g/mol |
MDL:
MFCD00053523 CAS-Nummer: 1918-13-4 EINECS: 217-637-7 |