4-Cholesten-3-on
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one, (+)-4-Cholesten-3-one
C11665300
EHERC11665300EA
91
EUR
EHERC11665300
4-Cholesten-3-on
4-Cholesten-3-one
Formel:
C₂₇H₄₄O Molecular Weight: 384,65 g/mol Schmelzpunkt: 81…82 °C |
MDL:
MFCD00003663 CAS-Nummer: 601-57-0 EINECS: 210-005-1 |