Benzylcinnamat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Phenylacrylsäurebenzylester, trans-Zimtsäurebenzylester, Cinnamsäurebenzylester, Zimtsäurebenzylester, 3-Phenylpropensäurebenzylester, (E)-Zimtsäurebenzylester, (E)-3-Phenylpropensäurebenzylester, trans-Cinnamsäurebenzylester

C11667490
EHERC11667490EA 45 EUR
EHERC11667490
Benzylcinnamat
Benzylcinnamat
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 238,29 g/mol
MDL: MFCD00004789
CAS-Nummer: 103-41-3
EINECS: 203-109-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR