Zimtalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Phenylallylalkohol, Cinnamylalkohol, trans-3-Phenylprop-2-en-1-ol, Styron, trans-3-Phenyl-2-propen-1-ol, trans-3-Hydroxy-1-phenylpropen, trans-3-Phenylallylalkohol

C11667500
EHERC11667500EA 49 EUR
EHERC11667500
Zimtalkohol
Zimtalkohol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002921
CAS-Nummer: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR