2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
C11688000
EHERC11688000EA
84
EUR
EHERC11688000
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₃ |
MDL:
MFCD00009723 CAS-Nummer: 101-10-0 EINECS: 202-915-2 |