3,6-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
C11690000
EHERC11690000EA
80
EUR
EHERC11690000
3,6-Dichlorpicolinsäure
3,6-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192,00 g/mol |
MDL:
MFCD00078655 CAS-Nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |