Kupfer(II)hydroxid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Kupferdihydroxid
C11698000
EHERC11698000EA 58 EUR
EHERC11698000
Kupfer(II)hydroxid
Copper(II) hydroxide
Formel: H₂CuO₂
Molecular Weight: 97,56 g/mol
Dichte: 3,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010968
CAS-Nummer: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02709