Cumarin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1,2-Benzopyron

C11735000
EHERC11735000EA 48 EUR
EHERC11735000
Cumarin
Cumarin
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006850
CAS-Nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR