Crimidin (2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamin)
Lieferant: EHRENSTORFER
C11750000
EHERC11750000EA
66
EUR
EHERC11750000
Crimidin (2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamin)
Crimidin (2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamin)
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ |
CAS-Nummer:
535-89-7 EINECS: 208-622-6 |