Cycloheximid
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C11830000
EHERC11830000EA 66 EUR
EHERC11830000
Cycloheximid
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM