Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C11890000
EHERC11890000EA 65 EUR
EHERC11890000
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Siedepunkt: 511 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055328
CAS-Nummer: 52315-07-8
EINECS: 257-842-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02836

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR