α-Cypermethrin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C11890100
EHERC11890100EA 85 EUR
EHERC11890100
α-Cypermethrin
α-Cypermethrin
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Siedepunkt: 200 °C (0,07 mmHg)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (22 °C)
CAS-Nummer: 67375-30-8