DL-Cystin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: (H-DL-Cys-OH)2
C11925000
EHERC11925000EA 36 EUR
EHERC11925000
DL-Cystin
DL-Cystin
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 227 °C
MDL: MFCD00084652
CAS-Nummer: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 13,02811