Daminozid (Bernsteinsäuremono(2,2-dimethylhydrazid))
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Daminozide, Succinic acid 2,2-Dimethylhydrazide
C11960000
EHERC11960000EA 54 EUR
EHERC11960000
Daminozid (Bernsteinsäuremono(2,2-dimethylhydrazid))
Daminozid (Bernsteinsäuremono(2,2-dimethylhydrazid))
Formel: C₆H₁₂N₂O₃
MDL: MFCD00002787
CAS-Nummer: 1596-84-5
EINECS: 216-485-9