4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB)
Lieferant: EHRENSTORFER
C11980000
EHERC11980000EA
62
EUR
EHERC11980000
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB)
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB)
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₃ |
MDL:
MFCD00002819 CAS-Nummer: 94-82-6 EINECS: 202-366-9 |