4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäuremethylester (2,4-DB-Methylester)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Methyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butanoate
C11982000
EHERC11982000EA 80 EUR
EHERC11982000
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäuremethylester (2,4-DB-Methylester)
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäuremethylester (2,4-DB-Methylester)
Formel: C₁₁H₁₂Cl₂O₃
CAS-Nummer: 18625-12-2