Mitotan

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: o,p'-TDE, 2,4'-TDE, o,p'-DDD, 2-(2-Chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,1-dichlorethan, 2,4'-DDD, 1-(2-Chlorphenyl)-1-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan

C12030000
EHERC12030000EA 65 EUR
EHERC12030000
Mitotan
Mitotan
Formel: C₁₄H₁₀Cl₄
Molecular Weight: 320,04 g/mol
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000850
CAS-Nummer: 53-19-0
EINECS: 200-166-6
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06302

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR