2,4'-DDE
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: o,p'-DDE, 2,2,o,p'-Tetrachlorvinylidenbisbenzol
C12040000
EHERC12040000EA 238 EUR
EHERC12040000
2,4'-DDE
2,4'-DDE
Formel: C₁₄H₈Cl₄
Molecular Weight: 318,03 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 3424-82-6
EINECS: 222-318-0
UN: 2930
ADR: 6.1,II