4,4'-DDE

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2,2-Bis(p-chlorphenyl)-1,1-dichlorethylen, p,p'-DDE, 2,2-Di(p-chlorphenyl)-1,1-dichlorethylen, 2,2,p,p'-Tetrachlorvinylidenbisbenzol, 2,2-Bis(4-chlorphenyl)-1,1-dichlorethylen

C12041000
EHERC12041000EA 49 EUR
EHERC12041000
4,4'-DDE
4,4'-DDE
Formel: C₁₄H₈Cl₄
Molecular Weight: 318,03 g/mol
Siedepunkt: 316,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Dichte: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000837
CAS-Nummer: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
UN: 2761
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR