2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
4,4'-DDOH
C12070000
EHERC12070000EA
57
EUR
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O Molecular Weight: 267,15 g/mol |
CAS-Nummer:
2642-82-2 EINECS: 220-148-1 |